분자량
antigen ~75 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
포장
antibody small pack of 25 μL
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.5 mg/mL
기술
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells expressing human mucolipin-3
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MCOLN3(55283)
mouse ... Mcoln3(171166)
rat ... Mcoln3(308022)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable