M0800
Anti-p38 MAP Kinase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-ERK, Anti-ERK-2, Anti-ERK2, Anti-ERT1, Anti-MAPK2, Anti-NS13, Anti-P42MAPK, Anti-PRKM1, Anti-PRKM2, Anti-p38, Anti-p40, Anti-p41, Anti-p41mapk, Anti-p42-MAPK
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 40 kDa
종 반응성
mouse, rat
기술
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using NIH3T3 mouse fibroblast lysate and rat brain extract
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAPK1(5594)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Mapk1(116590)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable