문서
M062200
Sigma-Aldrich
Amino-ON CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.51
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
공극 크기
1000 Å
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
This product and it use is covered under US Patent Number 7,329,515
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable