주요 문서
746207
Sigma-Aldrich
Maleimide-PEG8-succinimidyl ester
동의어(들):
Maleimide PEG8 succinimidyl ester, 31-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-29-oxo-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-28-azahentriacontanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG8-NHS ester, 31-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-29-oxo-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-28-azahentriacontanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG8-NHS ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩241,672
250 MG
₩478,167
₩241,672
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩241,672
250 MG
₩478,167
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H47N3O15
CAS Number:
Molecular Weight:
689.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩241,672
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
작용기
NHS ester
maleimide
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C30H47N3O15/c34-25(5-8-32-26(35)1-2-27(32)36)31-7-10-41-12-14-43-16-18-45-20-22-47-24-23-46-21-19-44-17-15-42-13-11-40-9-6-30(39)48-33-28(37)3-4-29(33)38/h1-2H,3-24H2,(H,31,34)
InChI key
MTPWCXBUZLEBDD-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Heterobifunctional crosslinker with an ethylene oxide spacer for linking amine- to sulfhydryl-containing compounds or biomolecules. Maleimide functional group will react with sulfhydryls and the succinimidyl ester group will react with amines. Spacer length is 39.2 angstroms.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Joseph L Watson et al.
The Journal of cell biology, 220(2) (2021-01-09)
Protein micropatterning allows proteins to be precisely deposited onto a substrate of choice and is now routinely used in cell biology and in vitro reconstitution. However, drawbacks of current technology are that micropatterning efficiency can be variable between proteins and