주요 문서
M062100
Sigma-Aldrich
Amino-ON CPG
pore size 330 Å, 45-60 μmol/g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
공극 크기
330 Å
λ
conforms (UV/VIS Identity)
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
This product and it use is covered under US Patent Number 7,329,515
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)