주요 문서
M0500
Sigma-Aldrich
Maleic hydrazide
동의어(들):
1,2-Dihydro-3,6-pyridazinedione, 3,6-Dihydroxypyridazine, 3,6-Pyridazinediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.09
Beilstein:
112223
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
autoignition temp.
707 °F
mp
299-301 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
InChI key
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Also available as part of a kit
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
572.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
300 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)