주요 문서
M045000
Sigma-Aldrich
6-Tetrachloro-Fluorescein Phosphoramidite
동의어(들):
6-(4, 7, 2′, 7′-Tetrachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)-phosphoramidite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H54N3O10Cl4P
Molecular Weight:
981.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
색상
white to off-white, powder
적합성
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
저장 온도
−70°C
SMILES string
O=C(C1=C(Cl)C=C(C(NCCCCCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)=O)C(Cl)=C12)OC32C4=C(C=C(OC(C(C)(C)C)=O)C(Cl)=C4)OC5=CC(OC(C(C)(C)C)=O)=C(Cl)C=C53
InChI
1S/C46H54Cl4N3O10P/c1-25(2)53(26(3)4)64(59-19-15-16-51)58-18-14-12-11-13-17-52-40(54)27-20-32(49)37-38(39(27)50)46(63-41(37)55)28-21-30(47)35(61-42(56)44(5,6)7)23-33(28)60-34-24-36(31(48)22-29(34)46)62-43(57)45(8,9)10/h20-26H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,52,54)
InChI key
RKVIHIDUTMZQEZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)