L9918
Anti-LRRK2 (C-terminal region) antibody produced in rabbit
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-AURA17, Anti-Dardarin, Anti-Leucine-rich repeat protein kinase 2, Anti-PARK8, Anti-RIPK7, Anti-ROCO2
크기 선택
₩796,572
크기 선택
About This Item
₩796,572
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~240 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.0 mg/mL
기술
western blot: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing human LRRK2, and using rat and mouse brain extracts (S2 fraction)
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LRRK2(120892)
mouse ... Lrrk2(66725)
rat ... Lrrk2(300160)
일반 설명
특이성
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable