주요 문서
L8510
Sigma-Aldrich
(+)-Longifolene
동의어(들):
(1R,2S,7S,9S)-3,3,7-Trimethyl-8-methylenetricyclo[5.4.0.02.9]undecane, Junipene, Kuromatsuene, [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24
CAS Number:
Molecular Weight:
204.35
Beilstein:
2044263
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
254 °C/706 mmHg (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CCC[C@]2(C)C3CCC(C13)C2=C
InChI
1S/C15H24/c1-10-11-6-7-12-13(11)14(2,3)8-5-9-15(10,12)4/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11?,12?,13?,15-/m0/s1
InChI key
PDSNLYSELAIEBU-WOFVOEOOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
213.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
101.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)