L7293
Monoclonal Anti-LSD1 (AOF2) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone LSD1-12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Amine oxidase, flavin-containing, 2, Anti-BHC110, Anti-BRAF-HDAC complex protein 110, Anti-KIAA0601 protein, Anti-Lysine-specific demethylase 1
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
LSD1-12, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~110 kDa
종 반응성
mouse, human
농도
~2 mg/mL
기술
western blot: 0.5-1 μg/mL using MCF7 total cell extract
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... AOF2(23028)
mouse ... Aof2(99982)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)