product name
Lercanidipine hydrochloride, ≥98% (HPLC)
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
저장 조건
desiccated
protect from light
색상
yellow
주관자
Forest Labs
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(OC)C1=C(C)NC(C)=C(C(OC(C)(C)CN(C)CCC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)C1C4=CC([N+]([O-])=O)=CC=C4.Cl
InChI
1S/C36H41N3O6.ClH/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;/h7-19,22,30,33,37H,20-21,23H2,1-6H3;1H
InChI key
WMFYOYKPJLRMJI-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
We offers many products related to calcium channels for your research needs.