주요 문서
L6289
Sigma-Aldrich
Laser Tough-Spots®
diam. 1/2 in., orange
동의어(들):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩131,849
₩131,849
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩131,849
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
₩131,849
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
orange
polyolefin
포장
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
제조업체/상표
Diversified Biotech SPOT-2300
직경
1/2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
법적 정보
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)