주요 문서
L5039
Laser Tough-Tags
L × W 1.0 in. × 1.0 in.
동의어(들):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩143,217
₩143,217
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩143,217
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
₩143,217
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polyester
white
포장
pack of 1,600 ea (80 labels per sheet)
제조업체/상표
Diversified Biotech LTTI-1000
기술
PCR: suitable
길이 × 너비
1.0 in. × 1.0 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
애플리케이션
Ideal for microscope slides
법적 정보
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)