분석
>97% (HPLC)
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C55H75N17O13/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60)/t36-,37-,38-,39-,40-,41-,42+,43-/m0/s1
InChI key
XLXSAKCOAKORKW-ANBUGBOZSA-N
유전자 정보
human ... GNRH1(2796)
Amino Acid Sequence
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable