주요 문서
L3910
Millipore
Lowenstein Jensen medium base
BioChemika, suitable for microbiology
동의어(들):
L. J. Medium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
제품 라인
BioChemika
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
microbiology
적합성
mycobacteria
애플리케이션
Lowenstein Jensen Medium with the addition of eggs is used for cultivation of Mycobacteria, especially Mycobacterium tuberculosis.
성분
Components (g/L)
L-Asparagine 3.60
Monopotassium Phosphate 2.40
Magnesium Sulphate 0.24
Magnesium Citrate 0.60
Potato Flour 30.00
Malachite Green 0.40
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jensen, K.A.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 125, 222-222 (1932)
Lowenstein, E.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 120, 127-127 (1931)