주요 문서
L2877
Sigma-Aldrich
L-(+)-Lyxose
동의어(들):
L-Lyxopyranose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10O5
CAS Number:
Molecular Weight:
150.13
Beilstein:
1723082
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
108-112 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H]1COC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)