주요 문서
L1760
Sigma-Aldrich
Laminaria saccharina seaweed
lyophilized powder
동의어(들):
Broadleaf kelp, Sea belt, Sugar kelp
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
lyophilized powder
애플리케이션
Source of several sugars including laminarin and D-mannitol.
기타 정보
Seaweed (excluding stipe) collected from the south coast of England in autumn.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Black, et al.
J. Mar. Biol. Ass. U.K., 33, 49-49 (1954)