주요 문서
L0760
Sigma-Aldrich
γ-Lumicolchicine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H25NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
399.44
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES string
[H][C@@]12C=C(OC)C(=O)[C@]1([H])C3=C2c4c(CC[C@@H]3NC(C)=O)cc(OC)c(OC)c4OC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)