주요 문서
L0277
Sigma-Aldrich
Cryoware labels, plain
sheet of 20 labels
동의어(들):
cold storage labels, cryo labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩107,489
₩107,489
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩107,489
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
₩107,489
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
fabric
white
포장
pkg of 10 sheets
sheet of 20 labels
제조업체/상표
Nalgene® 5040-0002
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비
25 mm × 50 mm
관련 카테고리
일반 설명
Durable cloth labels, 1 × 2 in. (25 × 50 mm) for use at ultra-low temperature. Adhere to plastic and cardboard storage boxes without peeling or shrinking.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)