주요 문서
K6250
Sigma-Aldrich
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt hydrate
동의어(들):
D-Arabino-2-hexulopyranosonic acid hemicalcium salt hydrate, Calcium 2-keto-D-gluconate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩205,335
5 G
₩412,293
10 G
₩874,423
₩205,335
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩205,335
5 G
₩412,293
10 G
₩874,423
About This Item
Linear Formula:
C6H9O7 · ½Ca · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
213.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3808734
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩205,335
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥99% (TLC)
Quality Level
양식
powder
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
solubility
water: 49-51 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H10O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+;;/m11../s1
InChI key
LBTJSFDOKRLTMQ-LWDDDOIUSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)