주요 문서
K3625
Sigma-Aldrich
DL-Kynurenine sulfate salt
crystalline
동의어(들):
DL-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H12N2O3 · H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
306.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
crystalline
색상
light yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3.H2O4S/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15;1-5(2,3)4/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15);(H2,1,2,3,4)
InChI key
KAXRWMOLNJZCEW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)