제품 ISOTS5-EP은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
특징
-21 °C
for 0.5 mL vessels
제조업체/상표
Eppendorf® 022510291
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The IsoTherm System specializes in cooling samples effectively and constantly at -21 °C or 0 °C over many hours. It consists of the following components: the IsoRack, IsoPack and IsoSafe. It can be used as an enzyme bar to prevent enzymes from becoming inactive as well as for PCR sample preparation, sample transport and slow thawing of frozen samples.
- Transport and slow thawing of deep-frozen samples
- Holds 24 tubes (Safe-Lock 0.5 mL/1.5 mL/2.0 mL)
- IsoPack (cold pack), white for 0 °C and blue for -21 °C, cooled to refrigeration temperature in freezer compartment
- Isothermal times of < 6 h (0 °C, white) and < 3 h (-21 °C, blue)
- No more melting ice baths (danger of contamination)
- All system components can be used separately
- Racks stackable, autoclavable, markable, floatable and can be centrifuged in microtiter-plate rotor
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
IsoTherm-System is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.