생물학적 소스
Porcine
Quality Level
양식
lyophilized powder
포장
pkg of 2,000 units/vial
pkg of 1 vial
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
pig ... INHA(397386) , INHBA(397093)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
수량
물리적 형태
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges