주요 문서
I8255
Sigma-Aldrich
19-Iodocholesterol 3-acetate
~95% (TLC)
동의어(들):
19-Iodo-5-cholesten-3β-ol 3-acetate, 5-Cholesten-19-iodo-3β-ol 3-acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H47IO2
CAS Number:
Molecular Weight:
554.59
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
~95% (TLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
IC[C@@](C1=CC2)(CC[C@H](OC(C)=O)C1)[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@](CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C29H47IO2/c1-19(2)7-6-8-20(3)25-11-12-26-24-10-9-22-17-23(32-21(4)31)13-16-29(22,18-30)27(24)14-15-28(25,26)5/h9,19-20,23-27H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29-/m1/s1
InChI key
LVQSCLBKGHGMFF-KVHJHAPGSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J A Owoyale
Steroids, 38(2), 205-209 (1981-08-01)
Since 19-iodocholesterol ethyl and methyl ethers and 3 beta-iodo-5-cholestene localized in dog adrenal, the distribution of 19-iodocholesterol 3-acetate was similarly studied. This ester was concentrated by the dog adrenal to the same extent as 19-iodocholesterol. Despite a previous report that