2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2.Na/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
JDDRCOTZMQIPOQ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable