항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~106 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
기술
indirect immunofluorescence: 1:100 using HeLa cells
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:2,000 using whole extract of mouse NIH3T3 and rat PC12 cells
western blot (chemiluminescent): 1:5,000 using nuclear extract of human HeLa cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... INCENP(3619)
mouse ... Incenp(16319)
rat ... Incenp(293733)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable