주요 문서
I4259
Sigma-Aldrich
Iodoethane
동의어(들):
Ethyl iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H5I
CAS Number:
Molecular Weight:
155.97
Beilstein:
505934
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
vapor density
5.38 (vs air)
vapor pressure
100 mmHg ( 18 °C)
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Flash Point (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)