주요 문서
I0375
Sigma-Aldrich
4-Imidazoleacetic acid hydrochloride
동의어(들):
(4-Imidazolyl)acetic acid hydrochloride, I4AA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N2O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
162.57
Beilstein:
3701591
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
mp
218-222 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.OC(=O)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
InChI key
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Competitive antagonist at GABAC receptors.
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - Solvent
Flash Point (°C)
87 °C - Solvent