주요 문서
HT904
Sigma-Aldrich
Safranin O Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116121
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solution
유통기한
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
8.5
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
애플리케이션
Intended for use in Sigma Gram Stain Procedure, HT90.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
100.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Rebecca E Wilusz et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 26(4), 504-512 (2007-12-01)
Damage or loss of the meniscus is associated with progressive osteoarthritic degeneration of the knee joint. Injured and degenerative joints are characterized by elevated levels of the pro-inflammatory cytokine interleukin-1 (IL-1), which with prolonged exposure can induce catabolic and anti-anabolic