주요 문서
HT902
Sigma-Aldrich
Gram′s Iodine Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solution
Quality Level
유통기한
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
애플리케이션
Used as a kit component in Gram Stain Procedure (Sigma Procedure HT90).
기타 정보
Iodine, 0.33%, and potassium iodide, 0.66%.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Shailesh S Sawant et al.
Enzyme and microbial technology, 77, 8-13 (2015-07-04)
Screening of microorganisms capable of producing alginate lyase enzyme is commonly carried out by investigating their abilities to grow on alginate-containing solid media plates and occurrence of a clearance zone after flooding the plates with agents such as 10% (w/v)