주요 문서
HT110380
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Alcoholic, with Phloxine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116124
NACRES:
NA.47
HT110380 제품은 고객 맞춤형 제품으로 웹사이트에서 판매할 수 없습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solution
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
기타 정보
Certified Eosin Y, 0.1% (w/v) and certified phloxine B, 0.1% (w/v) in acidified ethanol
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Roberta Noberini et al.
Methods (San Diego, Calif.), 184, 19-28 (2019-10-13)
Aberrations in histone post-translational modifications (PTMs) have been implicated with the development of numerous pathologies, including cancer. Therefore, profiling histone PTMs in patient samples could provide information useful for the identification of epigenetic biomarkers, as well as for the discovery