주요 문서
HS2860P
TrueNorth® Cardboard Storage Box Partition
Holds 16 x 50 mL tubes, pk of 10
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩98,354
₩98,354
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩98,354
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.22
₩98,354
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
cardboard
특징
Holds 16 x 50 mL tubes
포장
pk of 10
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS2860P
웰 직경
35 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • low cost way to organize your tubes
  • ecomonical cardboard racks are disposable
  • write-on surface for descriptions or self numbering system
  • partitions supplied flat - packed for space-saving storage
  • partitions available in two sizes
법적 정보
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)