주요 문서
HS27511B
OneRack® Test Tube Rack
polyoxymethylene (fiberglass reinforced), Full, size 72 wells, well diam. 13 mm, blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
8 EA
₩310,996
₩310,996
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
8 EA
₩310,996
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.35
₩310,996
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
material
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
특징
Holds 72 x 13 mm tubes
Holds 72 x 5-10 mL tubes
포장
pk of 8 racks
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS27511B
길이 × 너비 × 높이
10.4 × 20.2 × 5.9 cm
크기
72 wells
웰 직경
13 mm
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
OneRack test tube rack is tough and more highly resistant to acids, bases, solvents, and heat. These durable racks are molded in a single, continuous piece. There is no assembly required and no detachable pieces.
특징 및 장점
  • molded coordinates for tube orientation
  • stable design for use in water baths
  • flat labeling area for easier identification
  • available in half and full rack sizes
  • Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
  • Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
법적 정보
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1