주요 문서
HS24490D
LabAlert® Pocket Timer/Stopwatch
4 Channel, timing 100 hr, resolution: 1/100 sec
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122411
NACRES:
NB.35
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
설명
alarm
timing measuring range
100 hr, resolution: 1/100 sec
길이 × 높이 × 깊이
61 × 71 × 25 mm
베터리 전력
1 × 1.5 V (LR44)
일반 설명
Pocket, four channel stopwatch / timer with both audible and visual alarms.
특징 및 장점
  • Four independent timing channels with visual and audible alarms
  • use as a stopwatch, a count up/down, or a clock
  • includes spring clip and magnetic back
법적 정보
Clearly Safe is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)