주요 문서
HS23325A
Arctic Squares® Cryostorage Box
Holds 25 x 2 mL tubes, red polycarbonate, pk of 8
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
8 EA
₩183,106
₩183,106
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
8 EA
₩183,106
About This Item
UNSPSC 코드:
41123304
NACRES:
NB.22
₩183,106
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
red polycarbonate
특징
Holds 25 x 2 mL tubes
포장
pk of 8
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS23325A
기술
cryopreservation: suitable
크기
76x76x53 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Safely stores vials from -196 to 121C in mechanical freezers as well as liquid nitorgen. Boxes are designed with unique features to help orient, identify and access vials with ease.
  • forward sloped base and high contrast indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation
  • vend and drainage holes
  • stackable
  • autoclavable
특징 및 장점
  • ideal for small sampling
  • friction fit, slide on lid
법적 정보
Arctic Squares is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)