주요 문서
HS20622B
Dropper Bulb
Dropper Bulb
capacity 2 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
72 EACH
₩118,146
₩118,146
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
크기 선택
보기 변경
72 EACH
₩118,146
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩118,146
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
material
natural
natural latex
natural rubber
포장
pack of 72 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS20622B
길이 × 외경 × 직경
52 mm × 13 mm × 6 mm, (hole diam.)
용량
2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The latex (natural rubber) Dropper Bulb is simple and economical.
특징 및 장점
  • Made of latex (natural rubber)
  • Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
후기
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만