주요 문서
HS120114
Mega Rack® tube rack
double, for 13-16 mm tubes, white
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩146,059
₩146,059
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩146,059
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.12
₩146,059
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
material
polypropylene
특징
Holds 240 x 10 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120114
크기
673x267x90 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
  • Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
법적 정보
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)