기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
면역원 서열
VTKLFCRQGFYLQANPDGSIQGTPEDTSSFTHFN
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FGF11(2256)
면역원
Sequence
VTKLFCRQGFYLQANPDGSIQGTPEDTSSFTHFN
애플리케이션
특징 및 장점
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
결합
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터