HPA068383
Anti-Asap2 Antibody Produced In Rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
CENTB3, DDEF2, KIAA0400, PAP, SHAG1
크기 선택
₩888,531
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
About This Item
₩888,531
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
제품 라인
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
양식
buffered aqueous glycerol solution
정제법
(Affinity purified using the PrEST antigen as affinity ligand)
종 반응성
human
농도
0.4mg/ml
기술
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
동형
IgG
서열 기록
WRLLHEDLDESDDDMDEKLQPSPNRREDRPISFYQLGSNQLQSNAVSLARDAANLAKDKQRAFMPSILQNETY
Ensembl | 인체 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
-10 to -25°C
유전자 정보
human ... ASAP2(8853)
일반 설명
면역원
애플리케이션
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies™ protocols and other useful information.
특징 및 장점
결합
물리적 형태
기타 정보
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.