HPA037635
Anti-WBP1L antibody produced in rabbit
Prestige Antibodiesยฎ Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
๋์์ด(๋ค):
Anti-C10orf26, Anti-FLJ20154, Anti-Outcome predictor in acute leukemia 1
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
โฉ917,154
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
About This Item
โฉ917,154
์๋ฌผํ์ ์์ค
rabbit
Quality Level
๊ฒฐํฉ
unconjugated
ํญ์ฒด ํํ
affinity isolated antibody
ํญ์ฒด ์์ฐ ์ ํ
primary antibodies
ํด๋ก
polyclonal
์ ํ ๋ผ์ธ
Prestige Antibodiesยฎ Powered by Atlas Antibodies
์์
buffered aqueous glycerol solution
์ข ๋ฐ์์ฑ
human
๊ธฐ์
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
๋ฉด์ญ์ ์์ด
PLSEPSRSSTRPPSIADPDPSDLPVDRAATKAPGMEPSGSVAGLGELDPGAFLDKDAECREELLKDDSSEHGAPDSKEKTPGRHRRFTGD
๋ฐฐ์ก ์ํ
wet ice
์ ์ฅ ์จ๋
โ20ยฐC
ํ๊ฒ ๋ฒ์ญ ํ ๋ณํ
unmodified
์ ์ ์ ์ ๋ณด
human ... C10orf26(54838)
๋ฉด์ญ์
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodiesยฎ protocols and other useful information.
ํน์ง ๋ฐ ์ฅ์
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
๊ฒฐํฉ
๋ฌผ๋ฆฌ์ ํํ
๋ฒ์ ์ ๋ณด
๋ฉด์ฑ ์กฐํญ
์ ํฉํ ์ ํ์ ์ฐพ์ ์ ์์ผ์ ๊ฐ์? ย
๋น์ฌ์ ์ ํ ์ ํ๊ธฐ ๋๊ตฌ.์(๋ฅผ) ์๋ํด ๋ณด์ธ์.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (ยฐF)
Not applicable
Flash Point (ยฐC)
Not applicable
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํฉํ ๋ฒ์ ์ ์ฐพ์ ์ ์์ผ์ ๊ฐ์?
ํน์ ๋ฒ์ ์ด ํ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ๋กํธ ๋ฒํธ๋ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ก ํน์ ์ธ์ฆ์๋ฅผ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
ํ์ฑ ํํฐ
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.