HPA006279
Anti-ADAMTSL4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
Anti-ADAMTS-like protein 4 precursor antibody produced in rabbit, Anti-ADAMTSL-4 antibody produced in rabbit, Anti-Thrombospondin repeat-containing protein 1 antibody produced in rabbit
크기 선택
₩917,154
크기 선택
About This Item
₩917,154
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
제품 라인
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
human
기술
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
면역원 서열
ISSPPPILENPTPEPPVPQLQPEILRVEPPLAPAPRPARTPGTLQRQVRIPQMPAPPHPRTPLGSPAAYWKRVGHSACSASCGKGVWRPIFLCISRESGEELDERS
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ADAMTSL4(54507)
면역원
애플리케이션
특징 및 장점
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
결합
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터