주요 문서
H9383
Sigma-Aldrich
Anti-Horse Serum antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
동의어(들):
Anti-Serum, horse
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
fractionated antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
horse
포장
vial of 2 mL lyophilized antiserum
기술
immunoelectrophoresis: suitable
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Horse serum antibody is purified from pooled serum from normal donor herd.
물리적 형태
Lyophilized from 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.2
재구성
Reconstitute with 2 ml deionized water.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)