H7877
Serotonin hydrogenoxalate
powder
동의어(들):
3-(2-Aminoethyl)-5-hydroxyindole hydrogenoxalate, 5-HT, 5-Hydroxytryptamine hydrogenoxalate
About This Item
양식
powder
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H12N2O.C2H2O4/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;3-1(4)2(5)6/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
VTBOICJSERLVPD-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... HTR3A(3359)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable