주요 문서
H7637
Sigma-Aldrich
HEPES hemisodium salt
≥99% (titration)
동의어(들):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩57,348
100 G
₩144,333
₩57,348
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩57,348
100 G
₩144,333
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
CAS Number:
Molecular Weight:
249.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩57,348
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥99% (titration)
양식
powder
pH
7.4-7.7 (25 °C, 0.1 M in water)
유용한 pH 범위
6.8-8.2
pKa 
7.5
solubility
water: soluble 0.5 g/mL
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)