생물학적 소스
synthetic
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C=C1/C2CC3=C(C=CC(=O)N3)C1(N)CC(C)=C2
InChI
1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+
InChI key
ZRJBHWIHUMBLCN-QDEBKDIKSA-N
유전자 정보
human ... BCHE(590)
rat ... Ache(83817)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
화학적/생리학적 저항성
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges