주요 문서
H5127
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxypregnenolone 3-acetate
≥98%
동의어(들):
3β,17α-Dihydroxy-5-pregnen-20-one 3-acetate, 5-Pregnene-3β,17α-diol-20-one 3-acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H34O4
CAS Number:
Molecular Weight:
374.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥98%
SMILES string
CC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CC[C@@]4(O)C(C)=O)C3CC=C2C1
InChI
1S/C23H34O4/c1-14(24)23(26)12-9-20-18-6-5-16-13-17(27-15(2)25)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h5,17-20,26H,6-13H2,1-4H3
InChI key
IQCNQJXIOWBNAT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)