주요 문서
H5016
Sigma-Aldrich
L-Histidinamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10N4O · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
227.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
저장 온도
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(N)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)