주요 문서
H4523
Sigma-Aldrich
DL-β-Hydroxypalmitic acid methyl ester
≥98%
동의어(들):
3-OH PAME, Methyl (±)-3-hydroxyhexadecanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H34O3
CAS Number:
Molecular Weight:
286.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥98%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)