생물학적 소스
bovine testis
Quality Level
결합
conjugate (Glucosaminoglycan)
유형
Type VIII
형태
lyophilized powder
특이 활성도
300-1,000 U/mg
분자량
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
관련 질환(들)
cancer
저장 온도
−20°C
유전자 정보
cow ... HYAL1(515397) , HYAL2(281838)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
제조 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
프로토콜
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.