분자량
antigen ~105 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
기술
immunoprecipitation (IP): 1.5-1.8 μg using RIPA extract of 293T cells expressing recombinant human HDAC7
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
western blot: 1:500 using whole extracts of rat PC12 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
rat ... Hdac7a(84582)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- antibody microarray
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable